Stampa…
Cobalto ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40183.FF 40183.FI
40183.FFEA 204 EUR
40183.FF 40183.FI
Cobalto ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Cobalto
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Punto di ebollizione: 2870 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1495 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488