Stampa…
Cobalto ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39671.14 39671.22
39671.14EA 132 EUR
39671.14 39671.22
Cobalto ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cobalto
Purity: 99.95% Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Punto di ebollizione: 2870 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1495 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488