Stampa…
Cobalto ≥99.5% (metals basis excluding Ni), pieces ≤ 12 mm (0.47 in) for vacuum deposition (Ni ∼ 1%)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
36375.18 36375.30
36375.18EA 191 EUR
36375.18 36375.30
Cobalto ≥99.5% (metals basis excluding Ni), pieces ≤ 12 mm (0.47 in) for vacuum deposition (Ni ∼ 1%)
Cobalto
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58,93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1495 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488