Cobalto ≥99.995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
11455.FI
11455.GH
11455.FF
11455.FIEA
333
EUR
11455.FI
11455.GH
11455.FF
Cobalto ≥99.995% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Cobalto
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: 0.56g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formula:
Co Peso molecolare: 58,93 g/mol Punto di ebollizione: 2870 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1495 °C Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS Number: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |