Stampa…
Cobalto 99,995 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11452.FIEA 444 EUR
11452.FI 11452.GH
Cobalto 99,995 Metals basis, foil, Puratronic®, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Cobalto
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58.93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870
Punto di fusione: 1495
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488