Stampa…
Cobalto ≥99.995% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10948.G1 10948.G5
10948.G1EA 216 EUR
10948.G1 10948.G5
Cobalto ≥99.995% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Cobalto
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Punto di ebollizione: 2870 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1495 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488