Stampa…
Cobalto 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10945.BS 10945.BW
10945.BSEA 273 EUR
10945.BS 10945.BW
Cobalto 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Cobalto
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58.93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870
Punto di fusione: 1495
Densità: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488