Stampa…
Cobalto ≥99.995% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
10867.HF 10867.DJ
10867.HFEA 353 EUR
10867.HF 10867.DJ
Cobalto ≥99.995% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Cobalto
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈10.1g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Punto di ebollizione: 2870 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1495 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488