Stampa…
Cobalto ≥99.5% (metals basis), in polvere -60 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10456.22 10456.36
10456.22EA 142 EUR
10456.22 10456.36
Cobalto ≥99.5% (metals basis), in polvere -60 mesh
Cobalto
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Peso molecolare: 58.93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870
Punto di fusione: 1495
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02488