Cobalto 99,5 Metals basis, powder 1.6 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formula:
Co Peso molecolare: 58.93 g/mol Punto di ebollizione: 2870 Punto di fusione: 1495 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS Number: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,02488 |