Stampa…
Cobalto ≥99.9% (metals basis), pieces
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10454.22 10454.36 10454.A3
10454.22EA 93.9 EUR
10454.22 10454.36 10454.A3
Cobalto ≥99.9% (metals basis), pieces
Cobalto
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-48-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formula: Co
Punto di ebollizione: 2870 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1495 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488