Manganese ≥99.6% (metals basis), in polvere APS <10 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.6%
CAS No.: 7439-96-5
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011111
Formula:
Mn Punto di ebollizione: 2097 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1260 °C Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011111 CAS Number: 7439-96-5 EINECS: 231-105-1 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05762 |