Stampa…
Manganese ≥99.6% (metals basis), in polvere -140+325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
41343.14 41343.22 41343.36
41343.14EA 38.1 EUR
41343.14 41343.22 41343.36
Manganese ≥99.6% (metals basis), in polvere -140+325 mesh
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formula: Mn
Peso molecolare: 54,94 g/mol
Punto di ebollizione: 2097 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1260 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011111
CAS Number: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762