Stampa…
Manganese ≥99.3% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
10238.14 10238.30 10238.A1
10238.14EA 31.9 EUR
10238.14 10238.30 10238.A1
Manganese ≥99.3% (metals basis), in polvere -325 mesh
Manganese
Purity: 99.3% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Apparent density 2.6-3.5g/cm3 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formula: Mn
Peso molecolare: 54,94 g/mol
Punto di ebollizione: 2097 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1260 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011111
CAS Number: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762