Stampa…
Manganese 99+%, in polvere -40 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
317442500 317440010
ACRO317442500EA 61.3 EUR
ACRO317442500 ACRO317440010
Manganese 99+%, in polvere -40 mesh
Manganese
Formula: Mn
Peso molecolare: 54,94 g/mol
Punto di ebollizione: 1900 °C
Punto di fusione: 1260 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011111
CAS Number: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762
Visualizza i codici
Appearance Grey-brown to brown-black Powder
Assay ≥99.0 % (Mn)