Stampa…
Tungsteno ≥99% (metals basis), in polvere -50+100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
45379.A3 45379.36 45379.22
45379.A3EA 486 EUR
45379.A3 45379.36 45379.22
Tungsteno ≥99% (metals basis), in polvere -50+100 mesh
Tungsteno
Purity: 99+% CAS No.: 7440-33-7 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III