Stampa…
Tungsteno 99,95 Metals basis, powder APS <1 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44210.22 44210.36 44210.A3
44210.22EA 150 EUR
44210.22 44210.36 44210.A3
Tungsteno 99,95 Metals basis, powder APS <1 µm
Tungsteno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Appearance: Dark grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Peso molecolare: 183.84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660
Punto di fusione: 3410
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,09945