Tungsteno ≥99.9% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-33-7
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Formula:
W Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS Number: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |