Stampa…
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine, annealed, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44476.BSEA 87.3 EUR
44476.BS 44476.BW
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine, annealed, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Tungsteno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈3.7g/cm, Temper: soft MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Punto di ebollizione: 5660 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3410 °C
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945