Stampa…
Tungsteno 99,97 Metals basis, slug, Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44252.22 44252.14
44252.22EA 162 EUR
44252.22 44252.14
Tungsteno 99,97 Metals basis, slug, Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Tungsteno
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈7.8g/slug MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Peso molecolare: 183.84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660
Punto di fusione: 3410
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945