Tungsteno ≥99.97% (metals basis), slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈3.9g/slug
MDL No.: MFCD00011461
Formula:
W Peso molecolare: 183.84 g/mol Punto di ebollizione: 5660 Punto di fusione: 3410 Densità: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS Number: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |