Stampa…
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Scientific
44191.H4 44191.H9
44191.H4EA 90.8 EUR
44191.H4 44191.H9
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tungsteno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Peso molecolare: 183,84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3410 °C
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945