Stampa…
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42807.H2 42807.H7
42807.H2EA 196 EUR
42807.H2 42807.H7
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Tungsteno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.61g/m MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Peso molecolare: 183.84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660
Punto di fusione: 3410
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945