Stampa…
Tungsteno, reticella 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40925.FL 40925.GT 40925.HB
40925.FLEA 374 EUR
40925.FL 40925.GT 40925.HB
Tungsteno, reticella 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Tungsteno
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Punto di ebollizione: 5660 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3410 °C
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945