Stampa…
Tungsteno, gauze_wire 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40924.FL 40924.GT 40924.HB
40924.FLEA 261 EUR
40924.FL 40924.GT 40924.HB
Tungsteno, gauze_wire 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)
Tungsteno
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Peso molecolare: 183.84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660
Punto di fusione: 3410
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945