Stampa…
Tungsteno, reticella 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40923.FL 40923.GT 40923.HB
40923.FLEA 184 EUR
40923.FL 40923.GT 40923.HB
Tungsteno, reticella 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Tungsteno
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Peso molecolare: 183.84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660
Punto di fusione: 3410
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945