Stampa…
Tungsteno, reticella 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40922.FL 40922.GT 40922.HB
40922.FLEA 163 EUR
40922.FL 40922.GT 40922.HB
Tungsteno, reticella 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Tungsteno
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Filtration, electrodes
Formula: W
Peso molecolare: 183.84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660
Punto di fusione: 3410
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945