Stampa…
Iodio monocloruro soluzione 0.1 M ICl acc. Wijs soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Iodochloride
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
35071-2.5LEA 209.09 EUR
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
Iodio monocloruro soluzione 0.1 M ICl acc. Wijs soluzione volumetrica, Fluka™
Iodio monocloruro
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Formula: ClI
Peso molecolare: 162,36 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011354
CAS Number: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Factor 0.99 - 1.01