Stampa…
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10416.FI 10416.GH 10416.HW
10416.FIEA 83.3 EUR
10416.FI 10416.GH 10416.HW
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Tungsteno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈4.8g/50x50mm MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Peso molecolare: 183.84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660
Punto di fusione: 3410
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945