Stampa…
Tungsteno 99,95 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10409.G5 10409.G9 10409.H4
10409.G5EA 96.3 EUR
10409.G5 10409.G9 10409.H4
Tungsteno 99,95 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Tungsteno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈3.79g/m MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Peso molecolare: 183.84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660
Punto di fusione: 3410
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945