Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine, annealed, Ø 6.3 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10406.BS
10406.BW
10406.BSEA
132
EUR
10406.BS
10406.BW
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine, annealed, Ø 6.3 mm (0.25 in)
Tungsteno
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈6.01g/cm, Temper: soft
MDL No.: MFCD00011461
Formula:
W Peso molecolare: 183,84 g/mol Punto di ebollizione: 5660 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 3410 °C Densità: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS Number: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |