Stampa…
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10403.BQ 10403.BU
10403.BQEA 180 EUR
10403.BQ 10403.BU
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tungsteno
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈24.4g/cm MDL No.: MFCD00011461
Formula: W
Punto di ebollizione: 5660 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3410 °C
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945