Stampa…
Molibdeno ≥99.9% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45134.G6 45134.G5 45134.G1
45134.G6EA 222 EUR
45134.G6 45134.G5 45134.G1
Molibdeno ≥99.9% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Molibdeno
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.33g/m MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317