Stampa…
Molibdeno ≥99.9% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45055.G6 45055.G5
45055.G6EA 407 EUR
45055.G6 45055.G5
Molibdeno ≥99.9% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Molibdeno
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈20.2g/m MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317