Molibdeno ≥99.9% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈10.5g/m
MDL No.: MFCD00003465
Formula:
Mo Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2622 °C Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS Number: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |