Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43311.G1 43311.G9 43311.G5
43311.G1EA 79 EUR
43311.G1 43311.G9 43311.G5
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈20.5g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617
Punto di fusione: 2622
Densità: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317