Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42360.09 42360.18
42360.09EA 44.5 EUR
42360.09 42360.18
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.51g/slug MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617
Punto di fusione: 2622
Densità: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317