Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42359.14 42359.22
42359.14EA 66.6 EUR
42359.14 42359.22
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈2.0g/slug MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317