Stampa…
Molibdeno, reticella 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40912.FL 40912.GT 40912.HB
40912.FLEA 199 EUR
40912.FL 40912.GT 40912.HB
Molibdeno, reticella 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Molibdeno
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617
Punto di fusione: 2622
Densità: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317