Stampa…
Molibdeno, reticella 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40911.FL 40911.GT
40911.FLEA 133 EUR
40911.FL 40911.GT
Molibdeno, reticella 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molibdeno
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617
Punto di fusione: 2622
Densità: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317