Molibdeno, reticella 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00003465
Filtration, electrodes
Formula:
Mo Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2622 °C Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS Number: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |