Molibdeno ≥99.9% (metals basis), in polvere APS ∼2-4 µm
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
39687.14
39687.22
39687.14EA
64.3
EUR
39687.14
39687.22
Molibdeno ≥99.9% (metals basis), in polvere APS ∼2-4 µm
Molibdeno
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-98-7
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00003465
Formula:
Mo Peso molecolare: 95,94 g/mol Punto di ebollizione: 5560 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2622 °C Densità: 10,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS Number: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 UN: 3089 ADR: 4.1,III |