Stampa…
Molibdeno ≥99.7% (metals basis), in pastiglie
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13242.22 13242.36 13242.A3
13242.22EA 58.5 EUR
13242.22 13242.36 13242.A3
Molibdeno ≥99.7% (metals basis), in pastiglie
Molibdeno
Purity: 99.7% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈12.5x18x25mm, Hot Pressed, density ≈8.0g/cm3 MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317