Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), plate, Thickness: 2.5 mm (0.098 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10047.FI 10047.GH 10047.HP
10047.FIEA 131 EUR
10047.FI 10047.GH 10047.HP
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), plate, Thickness: 2.5 mm (0.098 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈64g/50x50mm MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95,94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317