Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10045.GH 10045.HW 10045.HX
10045.GHEA 109 EUR
10045.GH 10045.HW 10045.HX
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈51g/100x100mm MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317