Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10042.GT 10042.HB 10042.HZ
10042.GTEA 98.3 EUR
10042.GT 10042.HB 10042.HZ
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈5.8g/150x150mm MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95,94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317