Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10040.G1 10040.G5 10040.G9
10040.G1EA 132 EUR
10040.G1 10040.G5 10040.G9
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈32.1g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617
Punto di fusione: 2622
Densità: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317