Stampa…
Molibdeno ≥99.94% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10039.G5 10039.G9 10039.H4
10039.G5EA 191 EUR
10039.G5 10039.G9 10039.H4
Molibdeno ≥99.94% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Molibdeno
Purity: 99.94% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈8.0g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317