Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10036.G9 10036.H4
10036.G9EA 64.3 EUR
10036.G9 10036.H4
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.50g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617
Punto di fusione: 2622
Densità: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317