Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10034.18 10034.30
10034.18EA 96.4 EUR
10034.18 10034.30
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈3.8cm/50g MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95,94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2622 °C
Densità: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317